Merck
555495
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4BrSCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
gęstość
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)