Merck
554995
Poly[9,9-di(2′-ethylhexyl)fluoren-2,7-yleneethynylene]
Wybierz wielkość
500 MG
2072,70 zł
2072,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2072,70 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2072,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
mp
147 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
chlorinated solvents: soluble (including chloroform)
λmaks.
381 nm
fluorescencja
λex 383 nm; λem 419 nm in chloroform
Opis ogólny
Light-emitting polymer. Exhibits blue photo- and electroluminescence.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)