Merck
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C2N2OC6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
solid
mp
167-171 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)