Merck
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
Synonim(y):
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
About This Item
Wzór liniowy:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1827.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
opis
dichlorophosphinothioyl surface groups
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
generation 1
Właściwości
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
liczba grup powierzchniowych
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
mp
117-120.8 °C (lit.)
Opis ogólny
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
Zastosowanie
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)