Merck
551279
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4C3H2N2(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
193-197 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C10H9ClN2O/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-5-3-2-4-8(9)11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
CWESERWNUIUBJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in the preparation of 1-(2-chlorophenyl)-3-methylchromeno[2,3-c]pyrazol-4(1H)-one, a heterocyclic analog of xanthone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(2-Chlorophenyl)-3-methylchromeno [2, 3-c] pyrazol-4 (1H)-one.
Batezila G and Holzer W.
Molbank, 2010(1), M661-M661 (2010)