Merck
551260
Sigma-Aldrich
5-Oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-3-carboxylic acid
Synonim(y):
1-Phenyl-3-carboxy-5-pyrazolone, 3-Carboxy-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
237 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O3/c13-9-6-8(10(14)15)11-12(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,14,15)
Klucz InChI
IMZSHPUSPMOODC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in synthesis of:
  • Pyrazolone derivatives for antiprion activity via heterocyclocondensation
  • Heterocyclic thiazolidinone and azetidinone compound for antibacterial studies
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3