Merck
551147
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −6.5°, c = 1 in chloroform
mp
73-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21N/c1-13(2)17(18)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16-17H,18H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
KJRIVAFIKUXDBL-KRWDZBQOSA-N
Zastosowanie
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane can be used as a chiral test compound in the enantio-separation of primary amines by supercritical fluid chromatography (SFC).
Informacje prawne
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(32), 742-752 (2014)