The specific formulation of Bibenzyl is proprietary.
Kluczowe dokumenty
B33706
Bibenzyl
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,2-Diphenylethane, Dibenzyl
Wybierz wielkość
343,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
343,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals
temp. samozapłonu
896 °F
bp
284 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
Bonjour, dans le cadre de mes études, je recherche une façon de synthétiser du bibenzyl à partir d'hydrobenzoïne, donc par une réduction. Est-ce comme ça que vous le synthétisez ?