Kluczowe dokumenty
549304
4′-(Methylsulfonyl)acetophenone
97%
Synonim(y):
1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
97%
mp
126-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4′-(metylosulfonylo)acetofenon może być stosowany w syntezie:
- 3-(4-metylosulfonylofenylo)-4-fenylo-2(5H)-furanon o silnej zdolności indukowania apoptozy.
- Bromo-4-metylosulfonyloacetofenon, półprodukt do przygotowania DL-treo-2-dichloroacetamido-1-(4-metylosulfonylofenylo)-1,3-propanodiolu.
- 1-N-podstawione pochodne-3,5-difenylo-2-pirazoliny, które wykazują obiecującą aktywność przeciwzapalną.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
New Antibacterial Agents. II. An Alternate Synthesis of DL-threo-2-Dichloro-acetamido-1-(4-methylsulfonylphenyl)-1, 3-propanediol1.
Suter CM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(17), 4330-4333 (1953)
Rossella Fioravanti et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(12), 6135-6138 (2010-10-27)
Eighteen new 1-N-substituted-3,5-diphenyl-2-pyrazoline derivatives have been synthesized and cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitory activities have been evaluated. The results of these biological assays showed that all of new derivatives are not endowed with improved anti-inflammatory activity against COX-1, but some
Jiuxiang Zhu et al.
Journal of the National Cancer Institute, 94(23), 1745-1757 (2002-12-05)
The cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor celecoxib is thought to act as a chemopreventive agent by sensitizing cancer cells to apoptotic signals. Other COX-2 inhibitors, such as rofecoxib, are two orders of magnitude less potent than celecoxib at inducing apoptosis. The molecular