About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
95-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chlorophenyl methyl sulfone (CPMSO2) is a sulfone analog of 4-chlorophenyl methyl sulfide. It is used as an intermediate for preparing sulfur-containing xenobiotics.
Zastosowanie
4-Chlorophenyl methyl sulfone may be used in the preparation of 4-(methylsulfonyl)aniline by reacting with ammonia. It may also be used as a standard during the quantification of 4-chlorophenyl methyl sulphide by HPLC in rat liver microsomes.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
New sulfonyl-containing materials for nonlinear optics: semiempirical calculations, synthesis, and properties.
Ulman A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 112(20), 7083-7090 (1990)
Metabolism of 4-chlorophenyl methyl sulfide and its sulfone analog in cattle and sheep.
D D Oehler et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 12(2), 227-233 (1983-03-01)
Ivo P Nnane et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(1-2), 315-325 (2001-10-30)
Simple high performance liquid chromatography (HPLC) methods for the analysis of 4-chlorophenyl methyl sulphide (CPMS), diphenyl sulphide (DPS) and their corresponding sulphoxide and sulphone metabolites in rat liver microsomes are described. The assay methods are based on a reversed phase