Kluczowe dokumenty
548278
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
Synonim(y):
3-(Methylsulfonylamino)aniline, 3-N-(Methylsulfonyl)aminoaniline, N-(3-Aminophenyl)methanesulfamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
mp
117-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
Klucz InChI
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?