Merck
547891
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
89-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-fluoro-6-metoksybenzoesowy może być stosowany jako materiał wyjściowy w trzystopniowej syntezie dihydro-0-metylosterygmatocystyny, naturalnej mikotoksyny.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A complex induced proximity effect in the anionic Fries rearrangement of o-iodophenyl benzoates: synthesis of dihydro-O-methylsterigmatocystin and other xanthones.
Horne S and Rodrigo R.
The Journal of Organic Chemistry, 55(15), 4520-4522 (1990)