Merck
547220
Sigma-Aldrich
cis-8-Undecenal
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4460 (lit.)
bp
89 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)