Merck
546429
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
112-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-6(12)4-10(14)8-5-7(11)2-3-9(8)13/h2-3,5,13H,4H2,1H3
Klucz InChI
DPZZGIRQJCKZAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)-1,3-butanodion, znany również jako 1-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)butano-1,3-dion, jest pochodną 1-arylo-1,3-dikarbonylu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)