Przejdź do
SML2921
LYN-1604 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-(2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(naphthalen-2-ylmethoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-2-(diisobutylamino)ethanone hydrochloride, 2-[bis(2-Methylpropyl)amino]-1-[4-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-naphthalenylmethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-ethanone hydrochloride, UA3-02 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H43Cl2N3O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.62 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
LYN-1604 is a potent ULK1 (UNC-51-like kinase 1; Autophagy-related protein 1 homolog) activator (EC50 = 18.94 nM; 1.96-fold activation at 100 nM) that induces ULK complex (ULK1-mATG13-FIP200-ATG101)-dependent death in the triple-negative breast cancer (TNBC) MDA-MB-231 cultures (IC50 = 1.66 μM) involving both autophagy and apoptosis pathway effectors (e.g. ATF3, RAD21, and caspase-3). Intragastric administration is shown to suppress MDA-MB-231 xenograft tumor growth in mice in vivo (EC50 ~50 mg/kg/day on day 14). Mutagenesis and in silico docking studies identify Lys50, Leu53, and Tyr89 as important ULK1 residues that mediate LYN-1604 target site interaction.
Potent ULK1 (UNC-51-like kinase 1; hTAG1) activator with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy against triple-negative breast cancer (TNBC) MDA-MB-231.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1010SML0353SML0276
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)