Merck
546313
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
58-62 °C (lit.)
λmaks.
699 nm in chloronaphthalene
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3