Merck
545910
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4O(CH2)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
83-85 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)CCOc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
QCEDXODAYRWQRH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid can be synthesized by employing 3-(4-fluorophenoxy)propanenitrile as a starting reagent.
Zastosowanie
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid may be used as one of the reactants for the synthesis of 2,3-dihydro-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, absolute configuration and conformation of the aldose reductase inhibitor sorbinil
Sarges R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 28.11, 1716-1720 (1985)