Merck
544507
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
32-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Klucz InChI
OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene is an aryl halide.
Zastosowanie
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene may be used in the synthesis of:
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenyl]benzene
  • 2,3-dibromo-1,4-dichlorobenzene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mizoroki?Heck Reactions Catalyzed by Dichloro{bis[1?(dicyclohexylphosphanyl) piperidine]} palladium: Palladium Nanoparticle Formation Promoted by (Water?Induced) Ligand Degradation.
Oberholzer M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(4), 627-641 (2012)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)