Kluczowe dokumenty
544329
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
98%
Synonim(y):
Ethyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NKRISXMDKXBVRJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)