Wybierz wielkość
746,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
746,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
mp
296-299 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Klucz InChI
QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)