Merck
544256
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycoumarin
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
134-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-10-7-11(12)14-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
FLZDKBHAUILYAZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Etoksykumaryna może być stosowana do otrzymywania 2-podstawionych-6-(2-hydroksyfenylo)-4(3H)-pirymidonów. Może być również stosowana do syntezy 2,2-difenylo-4-chromanonu i 2,2-dimetylo-4-chromanonu.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The reaction of grignard reagents with 4-hydroxy-and 4-ethoxycoumarin.
Wawzonek S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76(4), 1080-1082 (1954)
Synthesis and some reactions of 6-(2-hydroxyphenyl)-2-thiouracils.
Morita H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31(10), 3728-3731 (1983)