Kluczowe dokumenty
543322
2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Formyl-2-phenylindole
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
249-253 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
ciąg SMILES
O=Cc1c([nH]c2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c17-10-13-12-8-4-5-9-14(12)16-15(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,16H
Klucz InChI
IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Oksym 2-fenyloindolo-3-karboksaldehydu
- O-metylooksym2-fenylo-1H-indolo-3-karboksaldehydu
- 2-fenyloindolo-3-karbonitryl
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Pyrimidinones via Biginelli reaction as antimicrobial agents
- [(phenyl)pyrazolyl]indole derivatives as antiinflammatory agents and analgesics
- Indole thiophene chalcones via Claisen-Schmidt condensation as antimicrobial and antioxidant agents
- Benzofuranone attached indole derivatives as PI3K inhibitors
- Ionone-based chalcones as novel antiandrogens
- Oxazolylindoles as antiinflammatory agents for edema
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)