Merck
543101
Sigma-Aldrich
5-Hexenyl acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3H,1,4-7H2,2H3
Klucz InChI
MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan 5-heksenylu jest liniowym estrem. Może ulegać katalizowanym rutenem reakcjom metatezy krzyżowej z α-podstawionymi boronianami winylu w dichlorometanie.[1] Bierze udział w etapie modyfikacji po polimeryzacji podczas przygotowywania poli(winylnorbornenu).[2]
Zastosowanie
Octan 5-heksenylu może być stosowany w syntezie octanu (4E,7Z)-4,7-tridekadienylu.[3]
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonconjugated dienes from 1-alkenes: Application to the synthesis of sex pheromone (4E, 7Z)-4, 7-Tridecadienyl acetate
Kim TH and Park KM
Tetrahedron Letters, 36.27, 4833-4836 (1995)
Synthesis of tri-substituted vinyl boronates via ruthenium-catalyzed olefin cross-metathesis
Morrill C, et al.
Tetrahedron Letters, 45.41 , 7733-7736 (2004)
Ring-opening metathesis polymerization of vinylnorbornene and following polymer modifications
Balcar H, et al.
Journal of Polymer Research, 21.9, 1-8 null
Xuejiao Gao et al.
Nature communications, 9(1), 118-118 (2018-01-11)
It is known that self-assembled molecular monolayer doping technique has the advantages of forming ultra-shallow junctions and introducing minimal defects in semiconductors. In this paper, we report however the formation of carbon-related defects in the molecular monolayer-doped silicon as detected
Xicotencatl Camacho-Coronel et al.
Frontiers in plant science, 11, 121-121 (2020-03-12)
Numerous plant-derived volatile organic compounds (VOCs) induce the expression of resistance-related genes and thereby cause an "associational resistance" in neighbouring plants. However, VOCs can also be sequestered by plant cuticular waxes. In case that they maintain their biological activity, such