Merck
542660
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
Klucz InChI
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel M Kroupa et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3425-3433 (2018-06-03)
We studied the optical absorption enhancement in colloidal suspensions of PbS quantum dots (QD) upon ligand exchange from oleate to a series of cinnamate ligands. By combining experiments and ab initio simulations, we elucidate physical parameters that govern the optical
Carlos R Medrano et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3517-3524 (2018-06-12)
For efficient conversion of light into useful energy sources, it is very important to study and describe the first steps of primary charge-transfer process in natural structures and artificial devices. The time scale of these processes in artificial photosynthetic and