Merck
542644
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Fluoro-m-anisaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
gęstość
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
COc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-5-metoksybenzaldehyd można otrzymać z 2-amino-5-metoksytoluenu.[1]
Zastosowanie
2-Fluoro-5-metoksybenzaldehyd może być stosowany w syntezie:
  • 5,10,15,20-tetrakis(2-fluoro-5-metoksyfenylo)porfiryna[1]
  • arylo(2-fluoro-5-metoksyfenylo)metanonów[2]
  • 5′-metoksy-4-nitro-2,2′,5-trifluorobenzofenon[3]
  • 2-(2-fluoro-5-metoksybenzylideno)-1-(5-bromo-2-morfolinopirymidyn-4-ylo) hydrazyna[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yumiko Suzuki et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 3960-3967 (2011-04-08)
The total synthesis of atroviridin has been accomplished by a linear route involving the N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed aroylation of the fluorobenzene derivative, Claisen cyclization of the O-propargylated benzophenones, and intramolecular 1,4-addition of the quinone intermediates. The result provides a viable
Steric effects on atropisomerism in tetraarylporphyrins.
Crossley MJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(2), 341-348 (1987)
Synthesis of new 1, 2, 4-triazole derivatives and their anticorrosion properties on mild steel in hydrochloric acid medium.
Gurudatt DM, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 275-287 (2015)
A new synthesis of benzo [b] thiophenes utilizing an interrupted Pummerer reaction.
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 65(12), 2430-2435 (2009)