Merck
542393
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thienylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(4-Methylthien-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)dihydroxyborane, 4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7BO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
138-144 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cscc1B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
Klucz InChI
LVPFZXKLROORIK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Selective sphingosine phosphate receptor antagonists
  • Biarylimidazole derivatives as H+/K+ ATPase inhibitors
  • Benzothienopyrimidinones as inhibitors of human protooncogene proviral insertion site in moloney murine leukemia virus kinases
Used in:
  • Synthesis of arene-functionalized fullerenes via rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Suzuki cross-coupling reactions
Komentarz do analizy
May contain up to 1 equivalent of water
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)