Merck
541141
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
37-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-5(2-4-6)10(11)12/h1-4,7H
Klucz InChI
SVGGBARCOQPYMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene (1-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene) can be synthesized by reacting 4-nitrophenol with KOH, water and methanol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of fluoroform as a source of difluorocarbene in the synthesis of N-CF2H heterocycles and difluoromethoxypyridines.
Thomoson CR, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 168, 34-39 (2014)