Merck
541028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
Synonim(y):
3-Bromophenyl methyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
ciąg SMILES
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)