Merck
540137
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
97%
Synonim(y):
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.24
Beilstein:
4704456
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Informacje prawne
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)