Merck
539627
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
38-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)