Merck
539422
Sigma-Aldrich
Ethyl methylsulfonylacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.20
Beilstein:
1771631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
111-113 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C5H10O4S/c1-3-9-5(6)4-10(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OCCWQCYBCZADCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metylosulfonylooctan etylu jest aktywnym związkiem metylenowym.[1]
Zastosowanie
Metylosulfonylooctan etylu może być stosowany w syntezie:
  • 3-metyloamino-5-fenylo-2-tiofenokarboksylan[2]
  • 3-(metylosulfonylo)-2H-chromen-2-on[3]
  • 7-hydroksy-3-(metylosulfonylo)-2H-chromen-2-on[3]
  • 7-bromo-3-(metylosulfonylo)-2H-chromen-2-on[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhodium (II)-mediated reactions of thiobenzoylketene S, N-acetals with a-diazo carbonyl compounds: synthesis of 2-substituted 3-alkylamino-5-phenylthiophenes.
Song HM and Kim K.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2414-2417 (2002)
Yonemitsu-type condensations catalysed by proline and Eu (OTf) 3.
Renzetti A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(89), 47992-47999 (2014)
Pedro Verdía et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(6), 4379-4388 (2011-05-31)
The ionic liquid 1,3-dimethylimidazolium methyl sulfate, [MMIm][MSO₄], together with a small amount of water (the amount taken up by the ionic liquid upon exposure to air), acts efficiently as both solvent and catalyst of the Knoevenagel condensation reactions of malononitrile