Merck
538442
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
252-256 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1nc2cccc(Cl)c2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H,9,11)
Klucz InChI
XXRDNTGJMQMSLW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole is also known as 7-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione [IUPAC name]. It can be synthesized by employing 6-chloro-2-aminophenol (an o-aminophenol) as a starting reagent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benzoxazole derivatives. I. 2-mercaptobenzoxazoles
Katz L and Cohen MS.
The Journal of Organic Chemistry, 19.5, 758-766 (1954)