Merck
538183
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methylpentanol
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Klucz InChI
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)