Merck
537195
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC10H6Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
35-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Klucz InChI
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup