Merck
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1390H2784N250O188
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26010.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
opis
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Postać
solution
masa cząsteczkowa
generation 4
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
10 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
64
współczynnik refrakcji
n20/D 1.345
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C