Przejdź do zawartości
536962
PAMAM dendrimer solution
25% C₁₂, generation 4, 10 wt. % in methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1006H2016N250O156
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20112.35
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PAMAM-25% C12 dendrimer, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
description
75% amino and 25% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
form
solution
mol wt
generation 4
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
10 wt. % in methanol
no. Surface Groups
64
refractive index
n20/D 1.3465
density
0.8 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
Contains ca. 48 primary amino surface groups and 16 [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)