Merck
536903
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
230-231 °C (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1C(C)(C)CC(=O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H19NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
GHJUORCGZFHNKG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone is an intermediate for preparing pentamethylpiperidines of pharmacological importance. Its conformational analysis based on proton magnetic resonance spectra, dipole moments and molar Kerr constant have been reported.
Zastosowanie
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone may be used in the preparation of 1-phenyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-phenyliminopiperidine and 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-benzyliminopiperidine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and pharmacological investigation of 2,2,6,6-tetramethyl-4-aryl(Aralkyl) aminopiperidines.
Nikit-skaya ES, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 8(2), 82-86 (1974)
Molecular polarisability. The molecular conformations of some substituted 4-piperidones as solutes.
Aroney MJ, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 98-102 (1966)
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 394-394 (2013)