Merck
536350
Sigma-Aldrich
1,8-Dinitroanthraquinone
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
318-322 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3cccc(c3C(=O)c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H
Klucz InChI
MBIJFIUDKPXMAV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Ru Chen et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-22)
Functional polymeric materials composed solely of lignin preparations appeared only very recently. A gradual paradigm shift spanning 56 years has revealed how lignin-lignin blends can upgrade the performance of 100 wt% lignin-based plastics. The view, first espoused in 1960, that