Kluczowe dokumenty
161500
1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene
98%
Wybierz wielkość
163,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
163,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
fibers
mp
146-148 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble 2.5%, clear to slightly hazy, yellow
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
SNWQAKNKGGOVMO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)