Merck
536024
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoroaniline
97%
Synonim(y):
5-Chloro-2-fluorophenylamine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
102-105 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Klucz InChI
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)