535087
2-Fluoroadenine
96%
Synonim(y):
2-Fluoro-7(9)H-purin-6-ylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12
InChI
1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3