Przejdź do
656402
2-Fluoroadenosine
97%
Synonim(y):
2-Fluoro-9-β-D-ribofuranosyladenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12FN5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
240 °C (D) (lit.)
SMILES string
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12FN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
HBUBKKRHXORPQB-UUOKFMHZSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F2773535087
description
97%
description
DNA synthesis and methylation inhibitor
description
96%
assay
97%
assay
-
assay
96%
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
mp
240 °C (D) (lit.)
mp
-
mp
>350 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)