Przejdź do
656399
2-Fluoro-2′-deoxyadenosine
96%
Synonim(y):
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
1125,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12FN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
1125,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
mp
218 °C (dec.)
SMILES string
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
Gene Information
rat ... Adcy2(81636)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361275T511307F5006
description
96%
description
97%
description
AldrichCPR
description
glycosylation inhibitor, glucose analog
assay
96%
assay
97%
assay
-
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
218 °C (dec.)
mp
176-178 °C (lit.)
mp
-
mp
174-176 °C
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
Gene Information
rat ... Adcy2(81636)
Gene Information
human ... TK2(7084)
Gene Information
-
Gene Information
-
optical activity
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)