Merck
534773
Sigma-Aldrich
Hexafluoroacetone deuterate
≥99.5 atom % D
Synonim(y):
Hexafluoro-2-propanone deuterate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COCF3 · 1.6D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
104-108 °C (lit.)
czystość izotopowa
≥99.5 atom % D
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
104-108 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]O[2H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2/i/hD2
Klucz InChI
HEBNOKIGWWEWCN-ZSJDYOACSA-N
Opis ogólny
Deuteran heksafluoroacetonu (deuterowany wodny heksafluoroaceton, HFAD) to deuterowany rozpuszczalnik NMR przydatny w badaniach i analizach opartych na NMR.
Zastosowanie
Deuteran heksafluoroacetonu (deuterowany wodny heksafluoroaceton, HFAD) może być stosowany jako rozpuszczalnik NMR do rejestrowania widm 13C-NMRalifatycznych poliamidów.[1]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of Functional Aliphatic Oligoamides Using N-Trifluoroacetylation-I. NMR Analysis.
Girardon V, et al.
Eur. Polymer J., 34, 363-380 (1998)