Merck
533769
Sigma-Aldrich
2-Anilinophenylacetic acid
Synonim(y):
2-Phenylaminobenzeneacetic acid, 2-Phenylaminophenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
89-93 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
Klucz InChI
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Biologically active molecule with potential anticonvulsant properties
Reactant for:
  • Friedel-Crafts cyclization reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)