Kluczowe dokumenty
531502
Lithium aluminum hydride
reagent grade
Synonim(y):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
125 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Klucz InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)