Merck
531219
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Tribromomethane-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CHBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.596 (lit.)
tw
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Klucz InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3