Przejdź do
454095
Acetamide-d5
99 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3COND2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.10
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+5
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-OMNVKBNWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
366048532967661635
description
99 atom % D
description
99 atom % D
description
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
description
98 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
liquid
form
solution
form
solid
bp
221 °C (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
114.4 °C (lit.)
bp
-
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-1 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
33675-83-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)