Merck
489549
Fmoc-Gly-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C, Glycine-2-13C, N-Fmoc
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HN-Fmoc)13CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.30
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-QBZHADDCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)