Merck
531197
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
Ethyl 6-chloronicotinate
Wybierz wielkość
25 G
177,00 zł
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
177,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
26-30 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-chloropirydyno-3-karboksylan etylu (etylo-6-chloronikotynian, E-6-ClN) ulega bezpośredniemu amidowaniu w reakcji z benzyloaminą w obecności trifluorometanosulfonianu lantanu La(OTf)3.[1] Właściwości strukturalne i fizykochemiczne E-6-ClN zostały zbadane w oparciu o dane spektroskopowe, zależną od czasu teorię funkcjonału gęstości i diagramy gęstości stanów.[2]
Zastosowanie
6-chloropirydyno-3-karboksylan etylu (6-chloronikotynian etylu) może być stosowany do otrzymywania 5-{[5-(1H-benzimidazol-2-ylo)pirydyno-2-ylo]ethynylo}pirydyno-2-karboksylanu etylu w reakcji z 2-[6-(ethynylo)pirydyno-3-ylo]-1H-benzimidazolem pod wpływem promieniowania mikrofalowego.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Microwave-assisted Sonogashira coupling of novel 2-[6-(arylethynyl) pyridin-3-yl]-1H-benzimidazole derivatives.
Raut CN, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 105-114 (2009)
The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, dispersive Raman and NMR) study of ethyl-6-chloronicotinate molecule by combined density functional theory.
Karabacak M, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 153, 754-770 (2016)
Hiroyuki Morimoto et al.
Organic letters, 16(7), 2018-2021 (2014-03-26)
Lanthanum trifluoromethanesulfonate is an effective single-component catalyst for synthesizing a variety of amides directly from esters and amines under mild conditions. Highly selective amidation of esters and amines, as well as catalyst-controlled amidation of esters, demonstrated the effectiveness of the